216879
6-Aminopyridine-3-carboxylic acid
97%
Synonyme(s) :
6-Aminonicotinic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1ccc(cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-2-1-4(3-8-5)6(9)10/h1-3H,(H2,7,8)(H,9,10)
Clé InChI
ZCIFWRHIEBXBOY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable