Principaux documents
343951
Sigma-Aldrich
1,3-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)benzene
99%
About This Item
Formule linéaire :
Br2C6H3OCF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.90
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.508 (lit.)
Point d'ébullition
83-85 °C/20 mmHg (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)Oc1cc(Br)cc(Br)c1
InChI
1S/C7H3Br2F3O/c8-4-1-5(9)3-6(2-4)13-7(10,11)12/h1-3H
Clé InChI
UKHOUWWEEAOCTI-UHFFFAOYSA-N
Application
1,3-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)benzene may be used in chemical synthesis.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves