Documents
343838
Sigma-Aldrich
2-Butoxyethanol-OD
98 atom % D
Synonyme(s) :
2-Butoxyethan(ol-d)
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3OCH2CH2OD
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
119.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Indice de réfraction
n20/D 1.42 (lit.)
Point d'ébullition
171 °C/743 mmHg (lit.)
Densité
0.911 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[2H]OCCOCCCC
InChI
1S/C6H14O2/c1-2-3-5-8-6-4-7/h7H,2-6H2,1H3/i7D
Clé InChI
POAOYUHQDCAZBD-WHRKIXHSSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
152.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
67 °C - closed cup