343420
2,3-Dichloro-5,8-dihydroxy-1,4-naphthoquinone
95%
Synonyme(s) :
2,3-Dichloro-5,8-dihydroxynaphtho-1,4-quinone
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Pf
197-199 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1ccc(O)c2C(=O)C(Cl)=C(Cl)C(=O)c12
InChI
1S/C10H4Cl2O4/c11-7-8(12)10(16)6-4(14)2-1-3(13)5(6)9(7)15/h1-2,13-14H
Clé InChI
UVESKDKGJSABKP-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable