342408
Bismuth(III) subnitrate monohydrate
≥99.99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.99%
Chaîne SMILES
O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable