Principaux documents
341509
Sigma-Aldrich
2-Bromoethyl benzoate
98%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CO2CH2CH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.548 (lit.)
pb
157-159 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
1.445 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
BrCCOC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9BrO2/c10-6-7-12-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
Clé InChI
KNBBDZULQFKSIE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Bromoethyl benzoate is an ester.
Application
2-Bromoethyl benzoate may be used in chemical synthesis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup