Principaux documents
341002
Sigma-Aldrich
2,2-Dihydroxy-5-methoxy-1,3-indandione hydrate
Synonyme(s) :
5-Methoxyninhydrin
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H8O5 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.17 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Pf
126-129 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc2C(=O)C(O)(O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C10H8O5/c1-15-5-2-3-6-7(4-5)9(12)10(13,14)8(6)11/h2-4,13-14H,1H3
Clé InChI
CHRLGTHYCGMMQQ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable