340669
8-Fluoro-1-benzosuberone
96%
About This Item
Produits recommandés
Essai
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.541 (lit.)
pb
84-86 °C/0.001 mmHg (lit.)
Densité
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Fc1ccc2CCCCC(=O)c2c1
InChI
1S/C11H11FO/c12-9-6-5-8-3-1-2-4-11(13)10(8)7-9/h5-7H,1-4H2
Clé InChI
INDIENDTRXERIX-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves