340537
Trimethyl 4-bromoorthobutyrate
95%
Synonyme(s) :
4-Bromo-1,1,1-trimethoxybutane
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.456 (lit.)
Point d'ébullition
70 °C/0.7 mmHg (lit.)
Densité
1.309 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COC(CCCBr)(OC)OC
InChI
1S/C7H15BrO3/c1-9-7(10-2,11-3)5-4-6-8/h4-6H2,1-3H3
Clé InChI
QBLJMYITBNHQOT-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
163.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
73 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter