Principaux documents
339911
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-3-isopropyl-6-methylbenzoic acid
98%
Synonyme(s) :
3-Isopropyl-6-methylsalicylic acid
About This Item
Formule linéaire :
HOC6H2[CH(CH3)2](CH3)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Pf
127-129 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
CC(C)c1ccc(C)c(C(O)=O)c1O
InChI
1S/C11H14O3/c1-6(2)8-5-4-7(3)9(10(8)12)11(13)14/h4-6,12H,1-3H3,(H,13,14)
Clé InChI
FNWNGQGTFICQJU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Hydroxy-3-isopropyl-6-methylbenzoic acid is also referred as o-thymotic acid. Analgesic and antistress evaluation of o-thymotic acid in rat has been reported.
Application
2-Hydroxy-3-isopropyl-6-methylbenzoic acid is suitable for nuclear reactor applications.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Analgesic and anti-inflammatory evaluation of thymotic acid and certain homologs.
F J Marozzi et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 57(6), 989-994 (1968-06-01)
Structure of the tri-o-thymotide-ethyl methyl sulfoxide (2: 1) clathrate. Crystallographic estimation of the enantioselectivity.
Allemand J and Gerdil R.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 38(8), 2312-2315 (1982)