Principaux documents
339229
Sigma-Aldrich
Samarium cobalt
powder
Synonyme(s) :
Cobalt compound with samarium
About This Item
Formule linéaire :
Sm2Co7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
713.25
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Niveau de qualité
Composition
Sa:Co, 2-7
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: samarium
Chaîne SMILES 
[Co].[Sm]
InChI
1S/Co.Sm
Clé InChI
KPLQYGBQNPPQGA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elliot J Crooks et al.
The Journal of biological chemistry, 295(27), 8914-8927 (2020-05-08)
Cerebral amyloid angiopathy (CAA) is a vascular disorder that primarily involves deposition of the 40-residue-long β-amyloid peptide (Aβ40) in and along small blood vessels of the brain. CAA is often associated with Alzheimer's disease (AD), which is characterized by amyloid