339210
Samarium cobalt
powder
Synonyme(s) :
Cobalt compound with samarium
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Composition
Sa:Co, 1-5
Chaîne SMILES
[Co].[Sm]
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B Inhalation - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable