338710
(−)-1-(9-Fluorenyl)ethyl chloroformate solution
18 mM in acetone, for chiral derivatization
Synonyme(s) :
(−)-FLEC
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for chiral derivatization
Concentration
18 mM in acetone
Densité
0.79 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
chloro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(OC(Cl)=O)C1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C16H13ClO2/c1-10(19-16(17)18)15-13-8-4-2-6-11(13)12-7-3-5-9-14(12)15/h2-10,15H,1H3
Clé InChI
SFRVOKMRHPQYGE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
1.4 °F
Point d'éclair (°C)
-17.0 °C