Documents
336971
Sigma-Aldrich
Tripropylphosphine
97%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2CH2)3P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Indice de réfraction
n20/D 1.4584 (lit.)
Point d'ébullition
72-74 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
CCCP(CCC)CCC
InChI
1S/C9H21P/c1-4-7-10(8-5-2)9-6-3/h4-9H2,1-3H3
Clé InChI
KCTAHLRCZMOTKM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Johannes Wiest et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 268, 314-322 (2017-11-04)
Poor water solubility of drugs fuels complex formulations and jeopardizes patient access to medication. Simplifying these complexities we systematically synthesized a library of 36 sterically demanding counterions and mapped the pharmaceutical design space for amorphous ionic liquid strategies for Selurampanel
Rahul A Patil et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 410(19), 4645-4655 (2018-01-31)
The rapid expansion in the study and use of ionic liquids (ILs) is a result of their unique properties including negligible volatility, high thermal stability, and ability to dissolve disparate compounds. However, because ILs have infinitely variable structures (often referred
Contenu apparenté
The Catalexis platform enhances catalysis by digitally optimizing catalyst selection to identify the most effective phosphine ligands for cross-coupling reactions.
La plateforme Catalexis améliore la catalyse en optimisant numériquement la sélection des catalyseurs afin d'identifier les ligands phosphines les plus efficaces pour les réactions de couplage croisé.