Principaux documents
33624
Sigma-Aldrich
(−)-O,O′-Dibenzoyl-L-tartaric acid mono(dimethylamide)
≥99.0%
50 G
102,00 €
102,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
102,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H19NO7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
385.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
102,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥99.0%
Activité optique
[α]20/D −79±1°, c = 5% in ethanol
Pf
150-152 °C (dec.)
Groupe fonctionnel
amide
carboxylic acid
ester
phenyl
Chaîne SMILES 
CN(C)C(=O)[C@H](OC(=O)c1ccccc1)[C@@H](OC(=O)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C20H19NO7/c1-21(2)17(22)15(27-19(25)13-9-5-3-6-10-13)16(18(23)24)28-20(26)14-11-7-4-8-12-14/h3-12,15-16H,1-2H3,(H,23,24)/t15-,16-/m1/s1
Clé InChI
LINPSOODYGSBAH-HZPDHXFCSA-N
Application
Chiral acid useful for the resolution of amines
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable