335428
4,4′-Dinitro-2-biphenylamine
98%
Synonyme(s) :
2-(4-Nitrophenyl)-5-nitroaniline, 4,4′-Dinitro-[1,1′-biphenyl]-2-amine, 5-nitro-2-(4-nitrophenyl)aniline
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
powder, crystals or chunks
Pf
208-210 °C (lit.)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Nc1cc(ccc1-c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H9N3O4/c13-12-7-10(15(18)19)5-6-11(12)8-1-3-9(4-2-8)14(16)17/h1-7H,13H2
Clé InChI
FRZPYFUNNLIMEC-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable