Documents
334987
Sigma-Aldrich
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate hydrate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H24BF4Rh · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
406.07 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pertinence de la réaction
core: rhodium
reagent type: catalyst
Pf
165 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
O.[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
InChI
1S/2C8H12.BF4.H2O.Rh/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)5;;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;;1H2;/q;;-1;;+1/b2*2-1-,8-7-;;;
Clé InChI
NYMNQNLSUITCLM-DIURZKMRSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Articles
Trost group's protocol yields α-vinylsilanes from terminal acetylenes using [Cp*Ru(MeCN)3]PF6 catalyst and others for hydrosilylation.