Documents
334502
Sigma-Aldrich
Potassium hexachloropalladate(IV)
99%
Synonyme(s) :
Potassium palladium(IV) chloride
About This Item
Formule linéaire :
K2PdCl6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
397.33
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99%
Forme
powder
Densité
2.738 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[K+].[K+].Cl[Pd--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2K.Pd/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
Clé InChI
OEDRXJBJMMJUSV-UHFFFAOYSA-H
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Haitham Tartor et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 10(8) (2020-08-14)
Protocols used to collect fish skin mucus may inadvertently compromise the sampled fish or the resulting sample. Here, we used three methods (wiping, scraping, and absorption) to collect skin mucus from Atlantic salmon and compared their invasiveness on fish skin