Principaux documents
334162
Sigma-Aldrich
trans-1,2-Bis(phenylsulfonyl)ethylene
98%
1 G
86,60 €
86,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
86,60 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H5SO2CH=CHSO2C6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.37
Beilstein:
2334889
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
86,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Pf
221-223 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
sulfone
Chaîne SMILES 
O=S(=O)(\C=C\S(=O)(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O4S2/c15-19(16,13-7-3-1-4-8-13)11-12-20(17,18)14-9-5-2-6-10-14/h1-12H/b12-11+
Clé InChI
YGBXMKGCEHIWMO-VAWYXSNFSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Chiral BINAP-AuTFA- and chiral BINAP-AgTFA (TFA = trifluoroacetate anion) -promoted catalytic enantioselective 1,3-dipolar cycloadditions of iminoglycinates with trans-1,2-bis(phenylsulfonyl)ethylene were studied.[1]
Application
trans-1,2-Bis(phenylsulfonyl)ethylene was used in total synthesis of (+)-7-deoxypancratistatin.[2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Binap-gold (I) trifluoroacetate as a bifunctional catalyst for the synthesis of chiral prolines through 1, 3-dipolar cycloaddition of azomethine ylides.
Martin-Rodriguez M, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 21(9), 1184-1186 (2010)
J L Aceña et al.
Organic letters, 2(23), 3683-3686 (2000-11-14)
A new total synthesis of (+)-7-deoxypancratistatin 1 has been accomplished in 19 steps (8% overall yield) from two readly available compounds, furan and trans-1,2-bis(phenylsulfonyl)ethylene.