Principaux documents
333964
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) fluoride hydrate
97%
About This Item
Formule linéaire :
ZrF4·xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.22 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
powder
Composition
Degree of hydration, 2-3
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES 
O.F[Zr](F)(F)F
InChI
1S/4FH.H2O.Zr/h4*1H;1H2;/q;;;;;+4/p-4
Clé InChI
GORLMDNEWNWWBP-UHFFFAOYSA-J
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges