Principaux documents
333204
Sigma-Aldrich
Tantalum nitride
5 μm, 99.5% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
TaN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.95
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pureté
99.5% trace metals basis
Taille des particules
5 μm
Chaîne SMILES 
N#[Ta]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable