152188
5-Norbornene-2,2-dimethanol
98%
Synonyme(s) :
NDM
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Pf
111-113 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCC1(CO)C[C@@H]2C[C@H]1C=C2
InChI
1S/C9H14O2/c10-5-9(6-11)4-7-1-2-8(9)3-7/h1-2,7-8,10-11H,3-6H2/t7-,8+/m0/s1
Clé InChI
DSHXMENPUICESR-JGVFFNPUSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Self-healing soft electronic materials enable autonomous repair, reducing waste and costs in electronic devices.