330388
2,4-Bis(trifluoromethyl)bromobenzene
98%
Synonyme(s) :
4-Bromo-1,3-bis(trifluoromethyl)benzene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.437 (lit.)
Point d'ébullition
158 °C/740 mmHg (lit.)
Densité
1.738 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
FC(F)(F)c1ccc(Br)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3BrF6/c9-6-2-1-4(7(10,11)12)3-5(6)8(13,14)15/h1-3H
Clé InChI
QDEJWLIKRLJYEK-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
156.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
69 °C - closed cup