Principaux documents
329673
Sigma-Aldrich
3,4-(Methylenedioxy)phenylacetic acid
98%
Synonyme(s) :
1,3-Benzodioxole-5-acetic acid, Homopiperonylic acid
5 G
146,00 €
146,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
146,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H8O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.16
Beilstein:
177739
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
146,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Pf
125-129 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
OC(=O)Cc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C9H8O4/c10-9(11)4-6-1-2-7-8(3-6)13-5-12-7/h1-3H,4-5H2,(H,10,11)
Clé InChI
ODVLMCWNGKLROU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3,4-(Methylenedioxy)phenylacetic acid (Homopiperonylic acid) is a 1, 3-benzodioxole derivative and its standard molar energy of combustion in oxygen was evaluated.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
M Agostinha R Matos et al.
Organic & biomolecular chemistry, 2(6), 908-914 (2004-03-10)
The standard (p(o)= 0.1 MPa) molar energies of combustion in oxygen, at T= 298.15 K, of four 1,3-benzodioxole derivatives (sesamol, piperonyl alcohol, piperonylic acid and homopiperonylic acid) were measured by static bomb calorimetry. The values of the standard molar enthalpies