328367
1-Cyclohexene-1-carboxylic acid
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Point d'ébullition
133-135 °C/14 mmHg (lit.)
Pf
35-39 °C (lit.)
Densité
1.101 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)C1=CCCCC1
InChI
1S/C7H10O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h4H,1-3,5H2,(H,8,9)
Clé InChI
NMEZJSDUZQOPFE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges