Principaux documents
328359
Sigma-Aldrich
Perfluorokerosene
low-boiling
1 G
106,00 €
106,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
106,00 €
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.22
106,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.336 (lit.)
pb
70-240 °C
Densité
1.835 g/mL at 25 °C
Application
Perfluorokerosene was used as:
  • internal reference for negative ion mass spectrometry[1]
  • mulling agent during the analysis of urinary calculi by difuse reflectance infrared Fourier transform spectroscopy[2]
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
114.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
46 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Perfluorokerosine. Useful internal reference for negative ion mass spectrometry.
Gohlke RS and Thompson LH.
Analytical Chemistry, 40(6), 1004-1005 (1968)
M Berthelot et al.
Clinical chemistry, 33(6), 780-783 (1987-06-01)
We investigated the application of diffuse reflectance infrared Fourier transform spectroscopy to analysis of urinary calculi and compared its operation with that of older sampling techniques (pellet, mull, and attenuated total reflectance). The new method requires shorter sample preparation time