327115
o-Toluidine hydrochloride
98%
Synonyme(s) :
2-Methylaniline hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Pf
215-217 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl.Cc1ccccc1N
InChI
1S/C7H9N.ClH/c1-6-4-2-3-5-7(6)8;/h2-5H,8H2,1H3;1H
Clé InChI
OGVXWEOZQMAAIM-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges