Principaux documents
325201
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-methylpyridine-3-carboxylate
97%
Synonyme(s) :
Ethyl 2-methylnicotinate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H11NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.505 (lit.)
pb
126-127 °C/24 mmHg (lit.)
Densité
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)c1cccnc1C
InChI
1S/C9H11NO2/c1-3-12-9(11)8-5-4-6-10-7(8)2/h4-6H,3H2,1-2H3
Clé InChI
TZORNSWZUZDUCU-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethyl 2-methylpyridine-3-carboxylate was used in the preparation of aminoesters:
  • ethyl 2(piperidinylaminomethyl)benzoate
  • ethyl 2-(N-benzyl-N-methylaminomethyl)benzoate
  • ethyl 2-(diethylaminomethyl)benzoate
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
217.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
103 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Tandem Wolff rearrangement-?a-cyclization of tertiary amines? sequence: Synthesis of some 1H-2-benzopyran derivatives.
Leost F, et al.
Tetrahedron, 54(23), 6457-6474 (1998)