Principaux documents
320595
Sigma-Aldrich
Butadiene sulfone-2,2,5,5-d4
98 atom % D
Synonyme(s) :
2,2,5,5-Tetradeutero-3-sulfolene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4D4H2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
67-68 °C (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]C1([2H])C=CC([2H])([2H])S1(=O)=O
InChI
1S/C4H6O2S/c5-7(6)3-1-2-4-7/h1-2H,3-4H2/i3D2,4D2
Clé InChI
MBDNRNMVTZADMQ-KHORGVISSA-N
Application
Convenient source of butadiene-1,1,4,4-d4.[1]
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
233.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
112.00 °C - closed cup
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1005-1005 (1987)