Principaux documents
319805
Sigma-Aldrich
3-Fluorosalicylaldehyde
97%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3-2-(OH)CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
68-70 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
fluoro
Chaîne SMILES 
Oc1c(F)cccc1C=O
InChI
1S/C7H5FO2/c8-6-3-1-2-5(4-9)7(6)10/h1-4,10H
Clé InChI
NWDHTEIVMDYWQJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable