Principaux documents
316636
Sigma-Aldrich
Potassium fluoride on calcium fluoride
About This Item
Formule linéaire :
KF · (CaF2)/x
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
for analytical purposes
Forme
powder
Concentration
38.0-44.0% Ca (complexometric)
InChI
1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Application
Promotes efficient and mild fluorination of a variety of organic bromides and chlorides.[1]
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 791-791 (1986)