316539
1,8-Naphthosultone
98%
Synonyme(s) :
1-Naphthol-8-sulfonic acid sultone, 8-Hydroxynaphthalene-1-sulfonic acid sultone
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
154-157 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
sulfonic acid
Chaîne SMILES
O=S1(=O)Oc2cccc3cccc1c23
InChI
1S/C10H6O3S/c11-14(12)9-6-2-4-7-3-1-5-8(13-14)10(7)9/h1-6H
Clé InChI
IEIADDVJUYQKAZ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable