Principaux documents
310883
Sigma-Aldrich
2,3,6-Trifluorobenzonitrile
99%
About This Item
Formule linéaire :
F3C6H2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4706 (lit.)
Densité
1.359 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(F)c(C#N)c1F
InChI
1S/C7H2F3N/c8-5-1-2-6(9)7(10)4(5)3-11/h1-2H
Clé InChI
YWTXHALVWAISPR-UHFFFAOYSA-N
Application
2,3,6-Trifluorobenzonitrile may be used in chemical synthesis studies.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
174.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
79 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter