Principaux documents
310336
Sigma-Aldrich
cis-4,7-Dihydro-1,3-dioxepin
97%
Synonyme(s) :
cis-1,3-Dioxep-5-ene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H8O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.457 (lit.)
Point d'ébullition
125-127 °C (lit.)
Densité
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
Chaîne SMILES 
C1OCC=CCO1
InChI
1S/C5H8O2/c1-2-4-7-5-6-3-1/h1-2H,3-5H2
Clé InChI
BAKUAUDFCNFLBX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4,7-dihydro-1,3-dioxepin derivatives undergoes hydroformylation to form optically active aldehydes.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
78.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
26 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Toshihide Horiuchi et al.
The Journal of organic chemistry, 62(13), 4285-4292 (1997-06-27)
Asymmetric hydroformylation of heterocyclic olefins catalyzed by phosphine-phosphite-Rh(I) complexes has been investigated. Hydroformylation of symmetrical heterocyclic olefins such as 2,5-dihydrofuran, 3-pyrroline derivatives, and 4,7-dihydro-1,3-dioxepin derivatives afforded the optically active aldehydes as single products in 64-76% ee. Unsymmetrical substrates such as