Principaux documents
307572
Sigma-Aldrich
Propionyl bromide
97%
5 G
54,60 €
25 G
190,00 €
54,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
54,60 €
25 G
190,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2COBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.98
Beilstein:
1736651
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
54,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.455 (lit.)
pb
103-104 °C (lit.)
Densité
1.521 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
acyl bromide
Chaîne SMILES 
CCC(Br)=O
InChI
1S/C3H5BrO/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3
Clé InChI
RIBFXMJCUYXJDZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
125.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
52 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Molecular structure, composition, and energy and entropy differences between conformers of propionyl bromide as determined by gas-phase electron diffraction.
The Journal of Physical Chemistry, 91(15), 3977-3981 (1987)
Aniruddha Pal et al.
International journal of biological macromolecules, 119, 954-961 (2018-08-05)
Dextrin and poly (N-vinyl caprolactam) based amphiphilic graft copolymer has recently been developed using RAFT polymerization. The prepared graft copolymer has been characterized in details using FTIR and 1H NMR spectral analyses, GPC, TGA, FESEM, TEM and DLS analyses. GPC
Hasmik Grigoryan et al.
Carcinogenesis, 39(5), 661-668 (2018-03-15)
Although benzene has long been recognized as a cause of human leukemia, the mechanism by which this simple molecule causes cancer has been problematic. A complicating factor is benzene metabolism, which produces many reactive intermediates, some specific to benzene and