306983
1,3-Benzenedimethanethiol
95%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.6207 (lit.)
Point d'ébullition
168-170 °C/25 mmHg (lit.)
Densité
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
SCc1cccc(CS)c1
InChI
1S/C8H10S2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4,9-10H,5-6H2
Clé InChI
JSNABGZJVWSNOB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter