306606
2-Fluoro-4-iodoaniline
98%
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
solid
Pf
55-57 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1ccc(I)cc1F
InChI
1S/C6H5FIN/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3H,9H2
Clé InChI
CUMTUBVTKOYYOU-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup