306088
2-Bromo-5-chlorobenzotrifluoride
97%
Synonyme(s) :
2-Bromo-5-chloro-α,α,α-trifluorotoluene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.5080 (lit.)
Point d'ébullition
179-180 °C (lit.)
Densité
1.759 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
FC(F)(F)c1cc(Cl)ccc1Br
InChI
1S/C7H3BrClF3/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10,11)12/h1-3H
Clé InChI
OSTIALFVJOFNPP-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
210.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98.9 °C - closed cup