303933
3-Butylpyridine
≥97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.493 (lit.)
Point d'ébullition
80-81 °C/8 mmHg (lit.)
Densité
0.911 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCc1cccnc1
InChI
1S/C9H13N/c1-2-3-5-9-6-4-7-10-8-9/h4,6-8H,2-3,5H2,1H3
Clé InChI
QSNMFWFDOFQASV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
174.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
79 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter