Principaux documents
303550
Sigma-Aldrich
3,5,5-Trimethylhexanal
95%
100 ML
78,50 €
78,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
78,50 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CCH2CH(CH3)CH2CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
78,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.421 (lit.)
pb
67-68 °C/2.5 mmHg (lit.)
Densité
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
Chaîne SMILES 
CC(CC=O)CC(C)(C)C
InChI
1S/C9H18O/c1-8(5-6-10)7-9(2,3)4/h6,8H,5,7H2,1-4H3
Clé InChI
WTPYRCJDOZVZON-UHFFFAOYSA-N
Application
3,5,5-Trimethylhexanal was used in preparation of gem-dithiols via reaction with hydrogen sulfide.[1]
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
93.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
34 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
gem-Dithiols1.
Cairns TL, et al.
Journal of the American Chemical Society, 74(16), 3982-3989 (1952)