302791
Geranyl chloride
95%
Synonyme(s) :
trans-1-Chloro-3,7-dimethyl-2,6-octadiene
96,00 €
About This Item
96,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4808 (lit.)
pb
102-104 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
alkyl halide
chloro
Chaîne SMILES
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CCl
InChI
1S/C10H17Cl/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7H,4,6,8H2,1-3H3/b10-7+
Clé InChI
WLAUCMCTKPXDIY-JXMROGBWSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
194.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
90 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter