Documents
30169
Sigma-Aldrich
(S)-3-Hydroxypiperidine hydrochloride
≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
(S)-3-Piperidinol hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H11NO · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.61
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98.0% (GC)
Activité optique
[α]/D -6.5±1.5°, c = 1 in methanol
Impuretés
≤2.5% water
Chaîne SMILES 
Cl[H].O[C@H]1CCCNC1
InChI
1S/C5H11NO.ClH/c7-5-2-1-3-6-4-5;/h5-7H,1-4H2;1H/t5-;/m0./s1
Clé InChI
VLECDMDGMKPUSK-JEDNCBNOSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable