Principaux documents
146269
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-methyl-6-nitrophenol
97%
Synonyme(s) :
4-Chloro-6-nitro-m-cresol
25 G
302,00 €
302,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
302,00 €
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H2(NO2)(CH3)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.58
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
302,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Pf
132-134 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
nitro
Chaîne SMILES 
Cc1cc(O)c(cc1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO3/c1-4-2-7(10)6(9(11)12)3-5(4)8/h2-3,10H,1H3
Clé InChI
JBMGJOKJUYGIJH-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Chloro-3-methyl-6-nitrophenol was used to evaluate toxicity in Tetrahymena pyriformis by quantitative structure-toxicity relationships-topological substructural molecular design method[1].
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Maykel Pérez González et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 12(4), 735-744 (2004-02-05)
The TOPological Substructural MOlecular DEsign (TOPS-MODE) has been successfully used in order to explain the toxicity in the Tetrahymena pyriformis on a large data set. The obtained models for the training set had good statistical parameters (R(2)=0.72-0.81, p<0.05) an also