301566
2,2,3,3-Tetramethylcyclopropanecarboxylic acid
99%
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Pf
120-121 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES
CC1(C)C(C(O)=O)C1(C)C
InChI
1S/C8H14O2/c1-7(2)5(6(9)10)8(7,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,10)
Clé InChI
SFHVXKNMCGSLAR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable