Principaux documents
299669
Sigma-Aldrich
Silver thiocyanate
99%
10 G
94,20 €
94,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
94,20 €
About This Item
Formule linéaire :
AgSCN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.95
Beilstein:
3623095
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
94,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
powder
Solubilité
H2O: insoluble(lit.)
Chaîne SMILES 
[Ag]SC#N
InChI
1S/CHNS.Ag/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
Clé InChI
RHUVFRWZKMEWNS-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable