Principaux documents
298328
Sigma-Aldrich
Lithium chloride hydrate
≥99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Hydrochloric acid lithium salt hydrate, Lithium Chloride monohydrate
25 G
150,00 €
100 G
485,00 €
150,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
150,00 €
100 G
485,00 €
About This Item
Formule linéaire :
LiCl · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
42.39 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
150,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
for analytical purposes
Essai
≥99.99% trace metals basis
Forme
crystalline
Impuretés
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
Chaîne SMILES 
[Li+].[Cl-].[H]O[H]
InChI
1S/ClH.Li.H2O/h1H;;1H2/q;+1;/p-1
Clé InChI
VXJIMUZIBHBWBV-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Boon-Hong Wee et al.
Nanoscale, 7(42), 17805-17811 (2015-10-13)
This article describes the effect of the lateral size of graphene oxide (GO) on the humidity sensing properties of a GO-based sensor. The GO size effect on the humidity sensing performance was evaluated on gold electrodes drop-coated with either an
Articles
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.