Principaux documents
298247
Supelco
Silver protein
mild
Synonyme(s) :
Silver, colloidal
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12190000
Composition
Ag, 20%
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3