Principaux documents
296473
Sigma-Aldrich
Chlorodimethylethylsilane
97%
Synonyme(s) :
Chloro(ethyl)dimethylsilane, Dimethylethylchlorosilane
About This Item
Formule linéaire :
C2H5Si(CH3)2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.67
Beilstein:
1731192
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.406 (lit.)
pb
89.2 °C (lit.)
Densité
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C4H11ClSi/c1-4-6(2,3)5/h4H2,1-3H3
Clé InChI
AVDUEHWPPXIAEB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
17.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-8 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter