241997
1-Pentene
98%
Synonyme(s) :
α-n-Amylene, 1-Methyl-3-butene, 4-Methyl-1-butene, Propylethylene
49,40 €
About This Item
49,40 €
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.4 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
10.27 psi ( 20 °C)
Essai
98%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
522 °F
Limite d'explosivité
8.7 %
Indice de réfraction
n20/D 1.371 (lit.)
pb
29.9-30.1 °C (lit.)
Solubilité
alcohol: miscible(lit.)
benzene: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: insoluble(lit.)
Densité
0.641 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
allyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCC=C
InChI
1S/C5H10/c1-3-5-4-2/h3H,1,4-5H2,2H3
Clé InChI
YWAKXRMUMFPDSH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-59.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-51 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves