293911
2-Hexyne
99%
38,90 €
About This Item
38,90 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.414 (lit.)
pb
84-85 °C (lit.)
Densité
0.731 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCC#CC
InChI
1S/C6H10/c1-3-5-6-4-2/h3,5H2,1-2H3
Clé InChI
MELUCTCJOARQQG-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
12.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-11 °C - closed cup